Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18 UHPLC-Säulen
Artikelnummer. 15682747 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15682747 150 mm 1 Stück
15672747 100 mm 1 Stück
15662747 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15682747 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 25002152130V
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18 UHPLC-Säulen gewährleisten verbesserte Trennungsleistung und Geschwindigkeit sowie höheren Durchsatz. Diese Umkehrphasen-Säulen wurden in Verbindung mit dem Vanquish UHPLC-System entwickelt, um die erweiterten Druckfähigkeiten und Robustheit des Systems zu nutzen. Das Ergebnis ist ein neues Maß an Trennung, Geschwindigkeit und Durchsatz, das die analytischen Herausforderungen bei der Analyse komplexer Matrices mithilfe von Flüssigchromatographie (LC) und LC-MS löst.
Für leistungsstarke Trennungen
Das erweiterte Angebot an Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH und Hypersil GOLD VANQUISH UHPLC-Säulen bietet eine größere Auswahl an Selektivität und Formatoptionen, um den unterschiedlichen Anforderungen von UHPLC-Anwendungen gerecht zu werden. Sie bieten:
  • Bessere Trennungen: hohe Effizienz ermöglicht die Trennung von sehr komplexen Gemischen
  • Weitere Ergebnisse: Hohe Effizienz bei hohen Flussraten
  • Einfachere Interaktion: Nahtlose Workflow-Lösung für einfache und unkomplizierte Trennungen
  • Erweiterte Funktionen: Große Auswahl an Selektivitätten und Formaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 21756 psi (1500 bar)
Partikelform Fully Porous
Partikelgröße 1,9 μm
pH 1 bis 11
Porengröße 175 Å
Menge Each
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18-Selektivität
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 11 %
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase