Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX-HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD SAX LC-Säulen eignen sich für die schnelle und effiziente Analyse von kleineren organischen Molekülen wie Nukleotiden und organischen Säuren. Diese leistungsstarken Anionenaustausch-Säulen mit quarternären Aminen sind für wässrige und mobile Phasen mit niedrigem pH sehr stabil. Hypersil GOLD SAX LC-Säulen basieren auf hochreinem Silika, das mit einem Ionenaustausch-Liganden verbunden ist, und bieten eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit.
Informationen zur Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 μm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Flussrate | 1,0 ml/min |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 175 Å |
| Oberfläche | 220 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.