Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 8 HPLC-Säule, 5 μm
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Beschreibung
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm Innendurchmesser |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 175 Å |
| Oberfläche | 220 m²/g |
| USP-Typ | Gehäuse L7 |
| Stationäre Phase | Gehäuse C8 |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Mehr anzeigen |