Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano-HPLC-Säulen
Wählen Sie die basendeaktivierten Silika Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano-LC-Säulen als zuverlässige Allzweck-Cyano-Säulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 28803-012101
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10796153
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie die basendeaktivierten Silika Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano-LC-Säulen als zuverlässige Allzweck-Cyano-Säulen. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien. Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano-LC-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
  • In der Umkehrphase bieten sie eine andere Selektivität als C18- oder C8-Phasen
  • In der Normalphase sind sie weniger aufnahmefähig als Silika Säulen
  • Zuverlässige Cyano Säule mit langer Lebensdauer
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit. Bitte beachten: Die Hypersil BDS Cyano Säulen werden in einem Isooktan:Ethanol Gemisch versendet. Bei Anwendungen in der Umkehrphase muss die Säule vor der Verwendung mit Ethanol oder 2-Propanol gespült werden.
Spezifikation
Spezifikation
Guard Cartridge, 4 Pk.
Uniguard Direct-Connection and Stand Alone Holder
5800 psi (400 bar)
2 to 8
170 m²/g
L10
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
Mixed Mode
Normal and Reversed Phase
2.1 mm
10 mm
3 μm
130 Å
60°C
Cyano (CN)
4%
Yes
Guard Cartridge, 4 Pk.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.