Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify AX Platten
Mit diesen SPE-Mikrotiterplatten mit unpolaren und ionischen Trennungseigenschaften erhalten Sie eine verbesserte Analyse von sauren Arzneimitteln und Metaboliten.
474.00 CHF - 480.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse acidischer Arzneimittel und Metaboliten
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Umkehrphase C8/quarternärer Amin-Ionenaustauscher
Typ Wellplatte für Festphasenextraktion
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
13417016
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60307-273
Verify AX 50 mg/2 ml 96-Fixed Well-Platte, 1/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13437016
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60307-272
Verify AX 25 mg/2 ml 96-Fixed Well-Platte, 1/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify AX Platten bieten sowohl unpolare als auch ionische Trennungschemien für eine verbesserte Probenvorbereitung bei der Analyse auf Säurederivate und Metaboliten aus biologischen Matrices. Sie eignen sich besonders gut für das Screening und die Analyse von THC und seinen Metaboliten.
Das in HyperSep Verify AX 96-Well-Platten und -Einzelwells verwendete Sorbens basiert auf zwei funktionellen Gruppen: der Umkehrphase C8 und einem quarternären Amino-Ionenaustauscher. Die Chemie wird auf einem starren, gereinigten Silikagel-Träger kopolymerisiert.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Analyse acidischer Arzneimittel und Metaboliten
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
40 bis 60 μm
HyperSep Umkehrphase C8/quarternärer Amin-Ionenaustauscher
1 ml