Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ UniGuard Direct Connect Online-SPE-Säulen
Mit diesen direkt anschließbaren SPE-Kartuschen können Sie Zielanalyten in Minutenschnelle reinigen und konzentrieren. Diese bieten einen schnellen und einfachen Anschluss über einen wiederverwendbaren Einlege-Schutzkartuschenhalter.
Marke:  Thermo Scientific™ 60311-401
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10005984
  • 362.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 25-10-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE-Produkten können Sie Zielanalyten in wenigen Minuten reinigen und konzentrieren. Die Säulen sind in verschiedenen praktischen Formaten erhältlich und verwenden beliebte HyperSep SPE-Chemikalien. Bei Verwendung mit herkömmlichen HPLC-Systemen, Säulen und geeigneten Schaltventilen bieten sie Folgendes: 
  • Effektive Entfernung von Kontaminanten wie z. B. Proteinen aus Proben
  • Schnelle und effektive Reinigung und Konzentration von Zielverbindungen
Die Thermo Scientific HyperSep UniGuard Direct Connect Online-SPE-Säule bietet einen schnellen und einfachen Anschluss über einen wiederverwendbaren Einlege-Schutzkartuschenhalter.
  • Effektive Entfernung von Kontaminanten wie z. B. Proteinen aus Proben Kompatibel mit konventionellen HPLC-Systemen
  • Schnelle und effektive Reinigung und Konzentration von Zielverbindungen
Solid Phase
  • HyperSep Retain PEP: zur Retention von polaren und unpolaren Analyten
  • HyperSep Retain-CX: zur Retention von basischen und unpolaren Analyten
  • HyperSep Retain-AX: zur Retention von sauren und unpolaren Analyten
  • HyperSep Hypercarb: zur Retention extrem polarer Analyte
Spezifikation
Spezifikation
Bewahren HyperSep -AX ; ID 2,1 mm
Konventionelles HPLC-System
HyperSep quaternäres aminmodifiziertes Polystyrol DVB
Packung mit 4 Stück
Retention von sauren Analyten
HyperSep
Kartusche für die Online-Festphasenextraktion
2.1mm ID