Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktion (SPE) Zubehör, Grundplatten
Grundplatten werden mit Thermo Scientific™ HyperSep 96-Well-Platten verwendet; weiteres Zubehör umfasst Probenentnahmeplatten, Adapter und leere Wells.
155.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | SPE Sample Preparation |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | HyperSep-96 Produkte und kompatible Verteiler |
Produktlinie | HyperSep |
Typ | Grundplatte |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10649085
|
Thermo Scientific™
60300-303 |
5 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep Grundplatten sind einzeln oder in Packungen mit je fünf Stück erhältlich und werden für HyperSep 96-Well-Mikrotiterplattenanwendungen verwendet.
HyperSep SPE-Kartuschen und -PlattenHyperSep Festphasenextraktions-Kartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Mikrotiterplattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96-Well-Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität in der Methodenentwicklung und bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Reevaluierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzel-Wells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
SPE Sample Preparation | |
HyperSep-96 Produkte und kompatible Verteiler | |
HyperSep | |
Grundplatte |