Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ PFAS Cartridges
Artikelnummer. 18415682 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
30 mg
150 mg
200 mg
250 mg
500 mg
10 g
Partikelgröße:
20 bis 40 μm
55 bis 65 μm
55 bis 65 μm und 120/400 Mesh
Sorbens:
200 mg WAX, 50 MG GCB
50 mg GCB, 200 MG WAX
Graphitruß (GCB)
Polymeres DVB
Polymeres WAX
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 18415682
Marke: Thermo Scientific™ 601071506WAX
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
HyperSep SPE PFAS SPE products are designed to address the needs of extraction and concentration of PFAS samples for targeted and not targeted screening while minimizing background contamination.
HyperSep SPE PFAS SPE products are designed to address the needs of extraction and concentration of PFAS samples for targeted and not targeted screening while minimizing background contamination. The range of selectivity’s and formats are designed to meet the requirements for main environmental testing methods by extracting and concentrating samples from drinking water, ground water, surface water, wastewater, soil, food and other complex matrices.
Per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) are among the primary emerging contaminants of concern. The detection and quantification of known PFAS and the discovery of unknown PFAS substances is rapidly growing. SPE solutions are a fundamental part of the analytical workflow for analysis of PFAS compounds.
Thermo Scientific provides a range of products to address PFAS testing requirements e.g. EPA methods: 1633, 537.1, 533.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HyperSep PFAS SPE, 150 mg, 6 mL, WAX
Säulenbettgewicht 150 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) EPA method 1633, extraction of PFAS from water, tissue, soil, or biosolids
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Partikelgröße 55 bis 65 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens Polymeres WAX
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) 6 mL
Menge 30/Pk.