Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock-Vakuumverteiler
Artikelnummer. 30308743 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
Mehrfach-Absaugvorrichtung mit 16 Anschlüssen
Mehrfach-Absaugvorrichtung mit 16 Anschlüssen, für PFAS
Mehrfach-Absaugvorrichtung mit 24 Anschlüssen
Mehrfach-Absaugvorrichtung mit 24 Anschlüssen, für PFAS
Zur Verwendung mit (Anwendung):
SPE (Festphasenextraktion)
SPE, PFAS
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
30308743 Mehrfach-Absaugvorrichtung mit 16 Anschlüssen, für PFAS SPE, PFAS 1 Stück
10447263 Mehrfach-Absaugvorrichtung mit 16 Anschlüssen SPE (Festphasenextraktion) 1 Stück
10354413 Mehrfach-Absaugvorrichtung mit 24 Anschlüssen SPE (Festphasenextraktion) 1 Stück
30308742 Mehrfach-Absaugvorrichtung mit 24 Anschlüssen, für PFAS SPE, PFAS 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30308743 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6010416VMPFAS
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Vakuumverteiler mit 16 und 24 Anschlüssen beschleunigen die Probenverarbeitung; die Glasblock-Ausführung ermöglicht eine Sichtprüfung des Extraktionsprozesses und erleichtert die Reinigung.
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden. Wir bieten Ihnen eine breite Palette von Zubehör für Extraktionssysteme als Ergänzung zu üblichen Kartuschen ebenso wie zu 96-Well-Plattenformaten.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock-Verteiler bieten eine einfache Lösung zur schnellen Verarbeitung mehrerer Proben. Der stabile Corian-Deckel des Verteilers verzieht sich nicht und ermöglicht ein direktes Eluieren der Probe in Einweg-Reagenzgläser. Die Ausführung ermöglicht eine Sichtprüfung des Extraktionsprozesses und erleichtert die Reinigung.
HyperSep PFAS Glass Block Manifolds are durable, chemically resistant units designed to provide years of trouble-free extractions. The maifold has been specifically designed for PFAS applications, the system is tailored to provide minimal background, making it an ideal solution for laboratories focused on clean and reliable extractions.
  • Polypropylene racks are highly resistant to chemical degradation and abuse, and are supplied according to the number of positions on the manifold lid
  • Vacuum control valve allows optimization of sample flow rates during extraction
  • Test tube racks allow the use of 12-13mm or 16mm disposable test tubes
  • Vacuum gauge and bleed valve enables easy monitoring of the vacuum process
  • Corner leg supports prevent damage to the luers and tips when the lid is not being used
  • HyperSep SPE Cartridges and Plates
HyperSep solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are available in packs of 100 individual wells and in pre-assembled plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Mehrfach-Absaugvorrichtung mit 16 Anschlüssen, für PFAS
Zur Verwendung mit (Anwendung) SPE, PFAS
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacuum pump
Produktlinie HyperSep
Typ Vacuum Manifold
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.