Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep-96 C18 Mikrotiterplatte und Einzelkavitäten
Die HyperSep-96 C18 Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten enthalten eine hoch aufnahmefähige Alkyl-gebundene Phase für unpolare bis mäßig polare Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 60300-422
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Die HyperSep-96 C18 Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten enthalten eine hoch aufnahmefähige Alkyl-gebundene Phase für unpolare bis mäßig polare Verbindungen.
- Aufnahmefähig für die meisten unpolaren Verbindungen
- Hält die meisten organischen Analyte aus wässrigen Matizen zurück
- Verbesserte Retention von basischen Verbindungen
- Ohne Endgruppen
- Drogen und Metabolite in Körperflüssigkeiten
- Peptide in Seren, Plasma oder biologischen Flüssigkeiten
- Entsalzung von biologischen Proben, z. B. Peptiden
- Aufspüren von organischen Stoffen in Grundwasserproben
- Organische Säuren in Lebensmitteln und Getränken
Spezifikation
Individuelle SPE Wells; Bed Gewicht 25mg | |
40 - 60 um | |
Individual Well |
Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples | |
HyperSep C18 |