Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep-96 Aminopropyl Mikrotiterplatte und Einzelkavitäten
Die Thermo Scientific HyperSep-96 Aminopropyl Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten enthalten ein polares Sorbens für polare und Anionenaustausch-Interaktionen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60300-502
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Artikelnummer. 10504665
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific HyperSep-96 Aminopropyl Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten enthalten ein polares Sorbens für polare und Anionenaustausch-Interaktionen.
  • Schwächerer Anionenaustauscher als Sorbens wie SAX
  • Verbesserte Retention von stark basischen Anionen wie Sulfonsäuren
  • Exzellente Retention von Wirkstoffen, Metaboliten und Strukturisomeren
  • Trennung von Strukturisomeren
  • Wirkstoffe und Metabolite in biologischen Flüssigkeiten
  • Trennung von Sacchariden, Phenolen und Erdölfolgeprodukten
Spezifikation
Spezifikation
Individuelle SPE Wells; Bed Gewicht 25mg
40 - 60 um
Individual Well
Separation of Structural Isomers, Drugs and Metabolites in Biological Fluids
HyperSep Aminopropyl