missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hypericin, TRC

Artikelnummer. 17904775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17904775 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17904775 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9981901MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 548-04-9
Summenformel C30 H16 O8
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
Synonym Phenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione, 1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-10,11-dimethyl-, stereoisomer (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), stereoisomer of 1,3,4,6,8,13-Hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione (ACI), 1,3,4,6,8,13-Hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione P-conformer, Cyclo-Werol, Cyclosan, HyBryte, Hyperflav, Hypericin, Hypericum red, NSC 407313, SGX 301
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O)C=3C=4C(O)=CC(O)=C5C(=O)C6=C(O)C=C(C7=C6C(C54)=C(C23)C8=C1C(O)=CC(=C87)C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hypericin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
Formelmasse 504.0845
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.