Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma Tankauskleidungen, CX3-9-Liner
Das Tank-Linersystem mit Oberzug besteht aus einer einbahnigen CX3-9-Mehrschichtfolie aus Kunststoff, in Abmessungen, die für Fässer und gängige zylindrische Tanks nach Industriestandard optimiert sind.Die Auskleidungen sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollgestell verfügbar.
Marke: Thermo Scientific™ SH30647.20
Additional Details : Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
- Minimiert Keime durch die Konstruktion in einem ISO 7-konformen Reinraum unter sterilen cGMP-Bedingungen.
- Anders als bei wiederverwendbaren Behältern sind nach Gebrauch keine Reinigungsschritte erforderlich, und das Risiko der Kreuzkontamination ist somit verringert.
Anwendungen:
- Eliminierung der Tankreinigung und Reduzierung von Zykluszeiten.
- Erleichtert die Hydration pulverförmiger Nährmedien und Puffer sowie das Auffangen unsteriler Lösungen und Flüssigkeiten.
Spezifikation
Gehäuse CX3-9 | |
Bestrahlt | |
10 gal. | |
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. |
Kartonagen | |
38 L | |
HyPerforma |