Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 to 500L Tank Liners, 300L Liner - Diameter: 24in. (61cm)
Artikelnummer. 30040091 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040091 Jeweils 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30040091 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SH30647.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00 CHF
    1466.51 CHF / 10 Stück
    Sparen 268.49 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 bis 500 l Tankauskleidungen sind mit oder ohne Bodenablass erhältlich und werden steril für die Handhabung von Flüssigkeiten in Bioproduktionsanwendungen geliefert.
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 bis 500 L Tankauskleidungen sind mit oder ohne Bodenablass erhältlich und werden steril für die Handhabung von Flüssigkeiten in Bioproduktionsanwendungen geliefert.
Hauptmerkmale der Tankverkleidung:
  • Erhältlich in Größen, die in standardmäßige zylindrische Tanks, und in Thermo Scientific HyPerforma Fässer passen (Serien SV3011X, SV50076 und SV50517)
  • Das Zwickeldesign ermöglicht eine enge Passform an den Tank
  • Kammer aus Thermo Scientific CX3-9-Folie, die dieselbe Kontaktfläche wie andere Thermo Scientific BPCs bietet
  • Lieferung gammabestrahlt
  • Individuelle Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sich noch heute an einen unserer Thermo Scientific Ansprechpartner wenden
Standardtankauskleidungen für Ihre Flüssigkeitsanwendungen sind ab Lager in den folgenden Konfigurationen erhältlich:
SH30647.01 bis .03:
  • 50 bis 200 l-Tankauskleidungen
  • Stützbehälter erforderlich: Passend für HyPerforma PE-Fässer mit Flachboden (Serie SV50076)
  • Menge: Je = 1 Auskleidung
SH30647.04 bis .07:
  • 50 bis 500 l-Tankauskleidungen
  • Stützbehälter erforderlich: Passend für zylindrische Tanks gemäß Industriestandard (Serie SV3011X)
  • Menge: Je = 1 Auskleidung
Serie SH30646:
  • 50 bis 200 l-Tankauskleidung mit einem Bodenablass
  • Unteres Schlauchset 1: 72in. (189,2 cm)-Schlauch, der zu einem Schnelltrenneinsatz (MPX-Serie) Stecker führt
  • Stützbehälter erforderlich: Passend für HyPerforma PE-Fässer mit konischem Boden (Serie SV50517)
Bestellinformationen:
Lieferung erfolgt in Polybeuteln, zweifach verpackt, Gamma-bestrahlt, inklusive eines Analysenzertifikates.
Empfohlen für:
  • Hydratation pulvriger Medien und Puffer
  • Poolen unsteriler Lösungen und Flüssigkeiten
  • Nicht aseptische Sammlung von Altflüssigkeiten aus Trennungs- und Aufreinigungssystemen
Verwenden Sie zur Bestellung die in der obigen Tabelle aufgeführten Artikelnummern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 300 L
Außenverpackung Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
Innere Schutzverpackung In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Geräte) Gehäuse SV30114
Sterilisationsmethode Bestrahlt
Produktlinie HyPerforma
Film Description CX3-9