Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC präparative Säule 5 μm
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
21.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
- pH-stabile Form 0 bis 14
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
Spezifikation
Spezifikation
Säulenformat | Präparativsäule, Standard |
Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
Länge (metrisch) | 50 mm |
Max. Druck | 4300 psi (295 bar) |
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 0 bis 14 |
Porengröße | 250 Å |
Oberfläche | 120 m²/g |
Temperatur | 105 °C |
USP-Typ | L109 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC präparative Säule 5 μm >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur