Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC präparative Säule 5 μm
Artikelnummer. 10221625 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
21.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10221625 250 mm 21.2 mm 1 Stück
10159094 50 mm 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10221625 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 35005259270
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Säulenformat: Präparative Säule, Standard; Kohlenstoffbeladung: 100 %; Porengröße: 250 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
  • Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
  • pH-stabile Form 0 bis 14
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Präparative Säule
Durchmesser (metrisch) 21.2 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 14
Porengröße 250 Å
Oberfläche 120 m²/g
Temperatur 105 °C
USP-Typ L109
Stationäre Phase Poröser Graphitkohlenstoff
Verpackungsmaterial Poröser Graphitkohlenstoff
Kohlenstoffbeladung 100%
Säulentyp Mixed-Mode
Phase Normal- und Umkehrphase