Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säule, 7 μm
Artikelnummer. 10745126 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
50 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm Innendurchmesser
3 mm
4.6 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10745126
Marke: Thermo Scientific™ 35007053030
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Säulen verfügen über 100 % porösen Graphitkohlenstoff für eine höhere Trennungsfähigkeit
  • Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
  • pH-stabile Form 0 bis 14
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 7 μm
pH 0 bis 14
Porengröße 250 Å
Oberfläche 120 m²/g
Temperatur 105 °C
USP-Typ L109
Stationäre Phase Poröser Graphitkohlenstoff
Verpackungsmaterial Poröser Graphitkohlenstoff
Kohlenstoffbeladung 100%
Säulentyp Mixed-Mode
Phase Normal- und Umkehrphase
Mehr anzeigen Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato