Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ DASH-HTS HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11528720 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
20mm
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11528720 20mm 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11528720 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 35005022151
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 100 %; Porengröße: 250 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Thermo Scientific Hypercarb DASH-HTS HPLC-Säulen wurden für LC/MS-Applikationen mit hohem Durchsatz entwickelt.
Javelin HTS und DASH HTS Säulen wurden für LC/MS-Applikationen mit hohem Durchsatz entwickelt. Diese kurzen Säulen sind ideal für ballistische Gradienten geeignet und bieten Retention und Empfindlichkeit für sehr schnelle LC/MS-Applikationen.
Kurze 20 mm Säulen für schnelle LC/MS-Analysen
  • Patentierte Bauweise mit geringem Totvolumen minimiert die Bandspreizung
  • Handfest angezogene Verbindungselemente für schnelles und einfaches Auswechseln der Säulen
  • Erhältlich in Packungen zu 3 Stück und in kostengünstigen Packungen zu 10 Stück
Eigenschaften der Hypercarb Festphase
  • Geeignet zum Lösen problematischer Trennungen
  • Außergewöhnliche Retention sehr polarer Analyten
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
  • Sehr gut geeignet für Hochtemperatur-Applikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2.1 mm
Zur Verwendung mit LC/MS
Länge (metrisch) 20mm
Partikelgröße 5 μm
pH 0 bis 14
Porengröße 250 Å
Oberfläche 120 m²/g
Temperatur 105 °C
USP-Typ L109
Stationäre Phase Poröser Graphitkohlenstoff
Produktlinie Hypercarb
Verpackungsmaterial Poröser Graphitkohlenstoff
Kohlenstoffbeladung 100%
Säulentyp Polare Retention
Phase Normal- und Umkehrphase