Learn More
Plas Labs™ Hypalon Gloves
Catalog Number p-8009936
Click to view available options
Größe:
8
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Plas-Labs™ Hypalon™ Glovebox Gloves are one-piece gauntlets constructed from resistant Hypalon™ chlorosulfonated polyethylene (CSPE) synthetic rubber.
  • White one-piece gauntlet style standard gloves suitable for use with most Plas-Labs™ gloveboxes
  • Constructed from Hypalon™ chlorosulfonated polyethylene (CSPE) synthetic rubber
  • Resistant to abrasion, oxidising chemicals ozone and UV light
  • Ambidextrous fit
  • Sold in pairs
  • Range of hand sizes and port diameters
Material CSM
Produkttyp Gloves
Größe 8
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Art der Handschuhstulpe 8 in. diameter