Learn More
Plas Labs™ Hypalon Gloves
Artikelnummer. 12323710
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12323710 8 2 Stück
11817142 - 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12323710 Lieferant Plas Labs™ Lieferanten-Nr. 800GH/8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.52 CHF
    474.07 CHF / 2 Stück
    Sparen 495.45 CHF
    51% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Plas-Labs™ Hypalon™ Glovebox Gloves are one-piece gauntlets constructed from resistant Hypalon™ chlorosulfonated polyethylene (CSPE) synthetic rubber.
  • White one-piece gauntlet style standard gloves suitable for use with most Plas-Labs™ gloveboxes
  • Constructed from Hypalon™ chlorosulfonated polyethylene (CSPE) synthetic rubber
  • Resistant to abrasion, oxidising chemicals ozone and UV light
  • Ambidextrous fit
  • Sold in pairs
  • Range of hand sizes and port diameters
Spezifikation
Material CSM
Produkttyp Gloves
Größe 8
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Art der Handschuhstulpe 8 in. diameter