Learn More
Safety First Aid HypaClean saugfähiges Pulver
Beschreibung
- Das Pulver lässt sich leicht auftragen, erfordert keine vorherige Vorbereitung und formt sich sofort zu einem Gel, wenn es über die Flüssigkeit gestreut wird, was es ideal für Notfallreinigungen macht.
- HypaClean Absorbent Powder ist in mehreren Größen oder in Einwegbeuteln erhältlich, ideal für Erste-Hilfe-Sets.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 g |
| Material | Natriumcarbonat, Cellulose |
| Typ | Saugfähig |