Learn More
Ansell™ Hynit™ Leichte blaue Handschuhe der Serie 32-815 aus Nitril
Artikelnummer. 12650842 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
7
7,5
8
9
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12650842
Marke: Ansell™ 32815080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die spezielle Nitrilformulierung vereint ausgezeichnete Abriebfestigkeit mit bemerkenswerter Flexibilität. Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab.
  • Cut-and-Sewn-Aufbau
  • Nitrilbeschichtung
  • Polyester/Baumwolleinlage
  • Blau und weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, ANSI, EN 388 : 3111
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitril
Farbe Green
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polycotton
Produkttyp Leichte Handschuhe
Größe 8
Art der Handschuhstulpe Sicherheit
Auskleidungsmaterial Interlock Knit Polyester Cotton
Auskleidung Interlock-Strickpolyesterbaumwolle
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Hervorragende Beständigkeit gegen Laufmaschen, Durchstich, Abrieb und Schnitte
Serie 32-815