Learn More
Ansell™ Hynit™ Leichte blaue Handschuhe der Serie 32-800 aus Nitril
Click to view available options
Größe:
10
7
7,5
8
9
Beschreibung
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Nitrilbeschichtung
- Polyester/Baumwolleinlage
- Blau
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, ANSI, EN 388 : 3111 |
Stulpenmaterial | Nitril |
Coating Material | Nitril |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Größe | 10 |
Modell | 32-800 |
Art der Handschuhstulpe | Sicherheit |
Auskleidung | Interlock-Strickpolyesterbaumwolle |
Handflächentyp | Handfläche vollständig beschichtet |