Learn More
Ansell™ Hynit™ Leichte blaue Handschuhe der Serie 32-800 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
7
7,5
8
9
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Nitrilbeschichtung
- Polyester/Baumwolleinlage
- Blau
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, ANSI, EN 388 : 3111 |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Coating Material | Nitril |
| Produkttyp | Leichte Handschuhe |
| Größe | 7,5 |
| Modell | 32-800 |
| Art der Handschuhstulpe | Sicherheit |
| Auskleidung | Interlock-Strickpolyesterbaumwolle |
| Handflächentyp | Handfläche vollständig beschichtet |
| Mehr anzeigen |