Learn More
Ansell™ Hynit™ Handschuhe
Artikelnummer. p-8005308 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
7,5
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12680822
Marke: Ansell™ 32105070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die spezielle Nitrilformulierung vereint ausgezeichnete Abriebfestigkeit mit bemerkenswerter Flexibilität. Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab.
Ideal für den allgemeinen Einsatz in Werksanlagen, Montageinspektionen, Warenannahme sowie leichte bis mittlere Fertigungs- und Materialhandhabungen.
  • Das Nitril-imprägnierte Material sorgt für ausgezeichnete Abrieb- und Durchschleiffestigkeit
  • Das Clute Cut- und Interlock-Strickfutter sorgt für hervorragenden trockenen Griff und ein optimales Fingergefühl
  • Die Handschuhe sind flüssigkeitsabweisend und maschinenwaschbar, sodass sie nicht einlaufen, versteifen oder die Griffigkeit verlieren
  • Das Futter verknäult nicht
  • Farbcodierte Manschetten zur einfachen Größenbestimmung und -anpassung nach dem Waschen
  • Erhältlich mit fester klimatisierter Rückseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, ANSI, EN 388:3111
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitril
Farbe Green
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polycotton
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 7
Art der Handschuhstulpe Aufsteckbar
Auskleidungsmaterial Interlock Knit Polyester Cotton
Auskleidung Interlock-Strickpolyesterbaumwolle
Handflächentyp Handfläche vollständig beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Hervorragende Beständigkeit gegen Laufmaschen, Durchstich, Abrieb und Schnitte
Serie 32-105