Learn More
Ansell™ Hylite™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 47-409 aus Nitril
Artikelnummer. p-8005307 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12630912
Marke: Ansell™ 47409070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vielseitige Alternative zu Baumwolle, Leichtleder und PVC. Die spezielle Nitrilformulierung bietet eine hervorragende Kombination aus Flexibilität, mechanischer Beständigkeit und Ölabweisung.
Ideal für Montage, Inspektion, Leichtindustrie, Materialhandhabung, Versand und Wareneingang, Wartungs- und Blecharbeiten.
  • Natürliche Handform – leichter über längere Zeiträume zu tragen.
  • Silikonfrei.
  • Gewährleistet die Sauberkeit von Blechen – wichtig in Stahlindustrie und Maschinenbau.
  • Futter aus Interlock-Baumwolle und Strickbündchen für guten Tragekomfort.
  • Nitrilbeschichtete Handfläche für außergewöhnliche Schnittbeständigkeit
  • Beständigkeit gegen Löcher und Abrieb
  • Bieten Flexibilität und Fingerfertigkeit.
  • Maschinenwaschbar; kann wiederholt gewaschen werden, ohne dass das Material steif und unangenehm wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, ANSI, KATEGORIE II EN 388:3111
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitril
Farbe Green
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Cotton
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 7
Art der Handschuhstulpe Gold Sicherheit
Auskleidungsmaterial Interlock Cotton
Auskleidung Interlock-Baumwolle
Handflächentyp Handfläche vollständig beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Beständigkeit gegen Laufmaschen, Löcher, Abrieb und Schnitte
Serie 47-409