Learn More
Hygromycin B, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10797718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mU
Packungsgröße:
1 Mikroeinheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10797718 1 mU 1 Mikroeinheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10797718 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP29521MU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Hemmt die Proteinsynthese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hygromycin B
Typ Hygromycin B
Physikalische Form Flüssigkeit
CAS 31282-04-9, 7732-18-5
Quelle Streptomyces hygroscopicus
Verpackung Glasflasche
Steril gefiltert Pass Test
Farbe Gelb
Menge 1 mU
Prozentgehaltsbereich > 80 %
Summenformel C20H37N3O13
InChI-Schlüssel GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
IUPAC-Name (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-Amino-2,6-Dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-Amino-2-Hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
Molekulargewicht (g/mol) 527.524
PubChem CID 134129613
Formelmasse 527.5
Reinheit (%) >80 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hygromycin B
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.