Learn More
SICCO Hygrometer
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 bis +50 °C
-10 bis +60 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Suitable for Star Desiccators and Maxi Desiccators. With max-min function, including LR 44 button cell, fastener and fastening screws.
- Measuring range:Temperatures between -10°C and +60°C
- Humidity between 20 and 99 r.h.
- Max. measuring error:
- +/-1°C between -10° and +50°C
- +/-5% r.h. at 25-75% r.h. and 0-50°C
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hygrometer |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10 bis +60 °C |
| Temperaturgenauigkeit | +/-1°C between -10°C and +50°C |
| Abmessungen (L x B x H) | 39 x 52 x 15 mm |
| Gewicht (metrisch) | 30 g |