Learn More
SICCO Hygrometer
Artikelnummer. 10114781
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 bis +50 °C
-10 bis +60 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10114781
Marke: SICCO V186607
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hygrometer suitable for Super Star and Super Maxi Desiccators
  • Suitable for Star Desiccators and Maxi Desiccators. With max-min function, including LR 44 button cell, fastener and fastening screws.
  • Measuring range:Temperatures between -10°C and +60°C
  • Humidity between 20 and 99 r.h.
  • Max. measuring error:
  • +/-1°C between -10° and +50°C
  • +/-5% r.h. at 25-75% r.h. and 0-50°C
Spezifikation
Typ Hygrometer
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +50 °C
Abmessungen (L x B x H) 95 x 110 x 20 mm
Gewicht (metrisch) 171 g