Learn More
Euro Protection™ Hygrade 9HYSA Safety Boots
Euro Protection™ Hygrade 9HYSA Safety Boots are constructed of PVC and nitrile, feature a steel toe cap, and are suitable for use in the food industry.
Marke:  Euro Protection™ 9HYSA44
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12084495
  • 55.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Suitable for food industry
  • Energy absorbing heel
  • Fuel and oil resistant outsole
  • PVC upper
  • Polyester lining
  • PVC / Nitrile outsole
  • Steel toe cap
Spezifikation
Spezifikation
White, Green
Energy-absorbing
PVC
PVC, Nitrile
1090 g per boot in size 9.5
Safety Boot
Food industry
Polyester
44
Steel
EN ISO 20345 : 2011