Learn More
Euro Protection™ Hygrade 9HYSA Safety Boots
Artikelnummer. 12024495
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
37
38
39
44
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12024495 38 1 Stück
12014495 37 -
12034495 39 1 Stück
12084495 44 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12024495 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 9HYSA38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.10 CHF
    28.35 CHF / 1 Stück
    Sparen 36.75 CHF
    56% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Euro Protection™ Hygrade 9HYSA Safety Boots are constructed of PVC and nitrile, feature a steel toe cap, and are suitable for use in the food industry.
  • Suitable for food industry
  • Energy absorbing heel
  • Fuel and oil resistant outsole
  • PVC upper
  • Polyester lining
  • PVC / Nitrile outsole
  • Steel toe cap
Spezifikation
Farbe White, Green
Zur Verwendung mit (Anwendung) Food industry
Fersenform Energy-absorbing
Auskleidungsmaterial Polyester
Material PVC
Größe 38
Sohlenmaterial PVC, Nitrile
Zehenmaterial Stahl
Gewicht (metrisch) 1090 g per boot in size 9.5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345: 2011
Produkttyp Safety Boot