Learn More
Euro Protection™ Hygrade 9HYSA Safety Boots
Beschreibung
- Suitable for food industry
- Energy absorbing heel
- Fuel and oil resistant outsole
- PVC upper
- Polyester lining
- PVC / Nitrile outsole
- Steel toe cap
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | White, Green |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Food industry |
| Fersenform | Energy-absorbing |
| Auskleidungsmaterial | Polyester |
| Material | PVC |
| Größe | 37 |
| Sohlenmaterial | PVC, Nitrile |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Gewicht (metrisch) | 1090 g per boot in size 9.5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |
| Mehr anzeigen |