Learn More
Ansell™ Schnittfeste industrielle HyFlex™ INTERCEPT™ Armstulpen mit Daumenschlitz für mittlere Beanspruchung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16875410
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Schmal
Weit
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
16 in.
Packungsgröße:
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (angloamerikanisch) unitSize
16875410 Weit 12 in. 50 Stück
16865410 Schmal 12 in. 50 Stück
16895410 Weit 16 in. 50 Stück
16885410 Schmal 16 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16875410 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 11251120W
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus schwarzem Garn, silikon- und latexfrei für einen benutzerfreundlichen Lackier- und Fertigstellungsprozess
  • Nahtlos
  • Die rote und die schwarze Kante zeigen breite (schwarz) und schmale (rot) Ausführungen für einfaches Sortieren der Wäsche
  • Spezielle gestrickte Bizeps-Bündchen halten die Ärmel an Ort und Stelle
  • Erhältlich in verschiedenen Längen und Breiten (schmal oder breit) für optimale Passform und Komfort für jeden Arbeiter
  • Entwickelt für die Arbeit in Kombination mit jedem schnittfesten HyFlex Handschuh
  • Nützlich in der Automobil- und Transportindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in Maschinen und Anlagen, in der Metallherstellung und in der Weißwarenindustrie
Anwendungen:
  • Aufstellen von Plattenbauteilen
  • Justieren von Systemen und Schrauben
  • Überprüfung, Markierung und Ausbesserung der Körperfläche
  • Glasreparatur und -austausch
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten
  • Handhabung von Struktur- und Karosseriekomponenten
  • Inspektion, Auswahl, Prüfung von Teilen
  • Presswerk
  • Presswerk
  • Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Weit
Produkttyp Schnittfester Ärmel
Material Ansell INTERCEPT™ Technologie
Farbe Dunkelgrau
Sterilität Unsteril
Modell Beidseitig tragbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Verschlusstyp Elastisches Obermaterial mit Strickbündchen
Saumtyp Nahtlos
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,4 cm