Learn More
Ansell HyFlex™ schnittfeste, ölabweisende Nitrilhandschuhe, vollständig beschichtet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16009711 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16009711
Marke: Ansell 11939060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders leichte, schnittfeste und ölabweisende Handschuhe mit verstärkter Daumenbeuge, die bis zu 12-fache Langlebigkeit auch bei verschleißträchtigen Arbeiten bietet
  • Die RIPEL-Technologie™ verhindert den Kontakt von Öl mit der Haut, sodass die Hände sicher und trocken bleiben
  • Bietet Schutz vor Schnittverletzungen und leichter bis schwerer Öleinwirkung für zahlreiche Anwendungen
  • Ermöglicht Fingerfertigkeit und hohen Tragekomfort dank ZONZ-Technologie
  • Leistungsstarke Griffigkeit mit ANSELL GRIP™-Technologie für sichere Handhabung bei trockenen bis öligen Anwendungen
  • FORTIX Technologie für eine längere Lebensdauer des Produkts und einen verbesserten Schutz mit bis zu 12x Haltbarkeit im Daumenloch
  • Das ultraleichte Design im 18er-Maß ermöglicht Fingerfertigkeit und höchsten Tragekomfort
  • Schützt vor Verletzungen, Öl- und Industrieflüssigkeiten
Compliance
EN 388 , ANSI A2 , ANSI 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Dyneema, Foam Nitrile
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:4X42B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inspektion, Montage, Befestigungskomponenten, Reparatur und Wartung von Geräten, Automobilanwendungen, Presswerkbetrieb
Grip Design Ansell GRIP™ Technologie
Auskleidungsmaterial Dyneema™ Diamond-Technologie
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 188889
Modell 11939060
Serie HyFlex™ 11-939
Daumenform verstärkt
Länge (angloamerikanisch) 8,3 in.
Länge (metrisch) 21,2 cm