Learn More
Ansell HyFlex™ 72-400 leichte Schnittschutzhandschuhe mit Elasthan-Anteil
Beschreibung
- Die leichten Handschuhe sind weich und flexibel, wodurch sie auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können
- Spandex Das elastische Material sorgt auch nach dem Waschen für eine optimale Passform.
- Die Handschuhe sind beidseitig tragbar und können dadurch länger verwendet werden
- Sie sind waschmaschinenfest und können mit nicht ätzenden Reinigungsmitteln ohne Beeinträchtigung ihrer Leistung oder Strapazierfähigkeit gewaschen werden
- Konform mit den Anforderungen der FDA für den Umgang mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 und A1:2009, REACH-konform |
| Coating Material | Unbeschichtet |
| Farbe | Blau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | Intercept Technology Garn |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
| Größe | 8 |
| Mehr anzeigen |