Learn More
Ansell HyFlex™ 70-418 schnittfeste Ärmel aus Fireblade™ FS18-Fasern
Artikelnummer. 16845420
Ansicht ändern
Click to view available options
18
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16845420 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16845420 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 70418180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Doppelschichtige, 100 % Fireblade™ FS18 kurze Ärmel aus Para-Amidfasern sind bequem und bieten gleichzeitig eine hohe Schnittfestigkeit.
  • Doppelschichtiges 100 % Fireblade™ Design
  • Feine und dehnbare Stiche für Komfort
  • Das einzigartige Armband sorgt dafür, dass die Ärmel nicht verengt werden.
  • Hitzebeständig bis zu 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 18
Material DuPont™ Aramidfasern
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Bau und Metallherstellung
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0194, REACH-konform
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 458 mm