Learn More
Ansell HyFlex™ 48-101 nahtlose Nylonhandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Artikelnummer. 12650922 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12650922
Marke: Ansell 48101070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Handschuhe sind für leichte Anwendungen konzipiert, die eine präzise Handhabung kleiner Objekte in trockenen oder leicht öligen Umgebungen erfordern.
  • Entwickelt für Anwendungen mit leichter Beanspruchung, die Komfort und Abriebfestigkeit erfordern
  • Die Polyurethanbeschichtung verbessert die Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Anwendungen
  • Nahtlose Konstruktion verhindert Reizungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE II EN 388:4131
Chlorinated No
Bauweise Knit
Stulpenmaterial Nylon
Coating Material Polyurethane
Farbe Black
Oberflächenbehandlung außen Rough
Hand Specific
Material Polyurethane, Nylon
Produkttyp Leichte Handschuhe
Größe 7
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Rough
Auskleidung Nylon
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 12 Paare
Beständig gegen Abriebfestigkeit
Serie 48-101