missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-953 Rough Textured Nitrile-Coated Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 Paare
Beskrivelse
- Geraute Innenhandbeschichtung aus Nitril
- Schützt vor Öl
- Verbessert die Griffsicherheit in Arbeitsbereichen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden
Tekniske data
Tekniske data
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Grau |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyamid |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Größe | 6 |
| Norm EN 388 | 4121A |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion