Learn More
Ansell HyFlex™ 11-953 Rough Textured Nitrile-Coated Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Description
- Geraute Innenhandbeschichtung aus Nitril
- Schützt vor Öl
- Verbessert die Griffsicherheit in Arbeitsbereichen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden
Specifications
Specifications
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Grau |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyamid |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Größe | 6 |
| Norm EN 388 | 4121A |
| Show More |