Learn More
Ansell™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-947
Click to view available options
Größe:
11
7
8
Extragroß, 10
Groß, 9
Beschreibung
- Industrielle Mehrzweckhandschuhe
- Gute Schnitt-, Abrieb- und Ölbeständigkeit in verschiedenen Tauchumgebungen.
- Das Futter wird mit der Ansell INTERCEPT TECHNOLOGIE™ für hervorragende Schnittleistung und Komfort ISO-Schnittschutzklasse B hergestellt
- Die FORTIX™ Technologie garantiert eine erhöhte Abriebfestigkeit
- Gute Klingenschnittfestigkeit und sehr gute Griffeigenschaften durch die Nitril-Mikroveredelung der Beschichtung
- Flexibel und komfortabel
- Die Beschichtung ist beständig gegen Rückstände von Ölen und Fetten auf den zu handhabenden Teilen
Anwendungen:
- Werkzeug- und Formenaustausch
- Qualitätskontrolle
- Press-Spritzguss
- Pflege und Wartung an Produktionslinien
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2005 |
Beschreibung | Gauge:13 |
Farbe | Blau, Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | 3/4-getaucht |
Latex Free | Nein |
Material | Nitril |
Produkttyp | Industrielle Handschuhe |
Größe | Extragroß, 10 |
Modell | Bauweise: Gestrickt |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | Waschen: 104 °F |