Learn More
Ansell HyFlex™ 11-944 Strapazierfähige Nitrilhandschuhe
Description
- Erhöhte Haltbarkeit: HyFlex™Die Industriearbeitshandschuhe 11-944 bieten Abriebfestigkeit nach EN-Stufe 3/ANSI-Stufe 4 und verfügen über eine robuste Nitril-Handflächenbeschichtung.
- Raffinierter Tragekomfort: Nylongewebe und dehnbare Nähte sorgen für hohen Tragekomfort auch über längere Zeiträume.
- Erhöhte Geschicklichkeit: Der HyFlex™ Das leichte, ’wendige Design der 11-944 bietet Handschutz bei gleichzeitig hoher Flexibilität.
- Hervorragender Halt: Dank ihrer starken Griffigkeit eignen sich diese hochwertigen Sicherheitshandschuhe optimal für mäßig ölige Produktions- und Wartungsumgebungen.
- Gezielter Einsatz: Durch ihr einzigartiges Design eignen sie sich ideal für die Automobilfertigung und Metallverarbeitung.
Specifications
Specifications
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kennzeichnung ANSI ABR 4, ANSI Schnitt A1, Ecovadis-Etikett, EN ISO 21420:2020, Kategorie II, REACH-konform |
| Chlorinated | Nein |
| Beschichteter Bereich | Handfläche |
| Bauweise | Strick |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Show More |