Learn More
Ansell HyFlex™ 11-937 Schneidfeste, ölabweisende Handschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16099701 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16099701
Marke: Ansell 11937110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die schnittfesten, ölabweisenden Ansell™ HyFlex™ 11-937 Handschuhe verfügen über eine verstärkte Daumenöffnung, die eine längere Lebensdauer gewährleistet
  • Schützt vor Verletzungen, Öl- und Industrieflüssigkeiten
  • Das ultraleichte Design im 18er-Maß ermöglicht Fingerfertigkeit und höchsten Tragekomfort
  • Verstärkte Daumenöffnung für erhöhten Schutz und längere Lebensdauer
  • Griffleistung für sicheres Handling in trockenen bis öligen Anwendungen
  • Besonders haltbare FORTIX-Beschichtung für längere Lebensdauer des Produkts
  • Silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Grau, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Dyneema, Foam Nitrile
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 11
Norm EN 388 EN 388:4X42B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inspektion, Montage, Befestigungskomponenten, Reparatur und Wartung von Geräten, Automobilanwendungen, Presswerkbetrieb
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Ansell GRIP™ Technologie
Auskleidungsmaterial Dyneema™ Diamond-Technologie
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 188889
Modell 11937110
Menge 12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton
Serie HyFlex™ 11-937
Länge (angloamerikanisch) 8,3 in.
Länge (metrisch) 21,2 cm