Learn More
Ansell™ HyFlex™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 11-920 aus Nitril
Artikelnummer. 11706673 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 11706673
Marke: Ansell™ 11920080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere Handhabung kleiner bis mittelgroßer Teile mit leichter Öl- oder Schmiermittelbeschichtung. Schützt die Haut vor Ölkontamination.
  • Patentierte Ansell Grip Technologie™.
  • Mikroskopische Kanäle in der Handschuhbeschichtung leiten das Öl an, um einen sicheren Kontakt zwischen Handschuh und Oberfläche zu gewährleisten.
  • Gestrickte Konstruktion
  • Einlage aus Nylon
  • Nitrilbeschichtung
  • Handflächenbeschichtung
  • Strickbündchen
  • Blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität ANSI EN, 388:3131
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitril
Farbe Green
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nylon
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 8
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Nylon
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Gute Beständigkeit gegen Laufmaschen und Löcher, überragende Abriebfestigkeit
Serie 11-920