Learn More
Ansell™ HyFlex™ Nitrilschaumhandschuhe der Serie 11-840 für leichte Beanspruchung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7113230 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15349069
Marke: Ansell™ 11840100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Extreme Strapazierfähigkeit und hervorragende Passform. Die Ansell Edmont™ HyFlex™ Nitrit-Schaumstoffhandschuhe der Serie 11-840 für leichte Beanspruchung eignen sich die präzise Handhabung bei abrasiven Anwendungen.
  • Mehrzweck-Handschuhe für leichte Belastungen
  • Die robuste 1.1 mm FORTIX™ Nitrilschaumbeschichtung bietet eine Abriebfestigkeit gemäß EN 4 mit bis zu zweifacher Abriebleistung gegenüber anderen leichten, getauchten Strickhandschuhen
  • Die FORTIX™ Beschichtung ist im Vergleich zu früheren Rezepturen um 20 % atmungsaktiver – für kühlere, trockenere Hände und weniger Schweiß
  • Das eng anliegende Futter passt sich den natürlichen Konturen der Hand an und sorgt so für ein angenehmeres Tragegefühl: an der Basis des kleinen Fingers (zusätzlicher Komfort), an den Fingerspitzen (hervorragendes Tastgefühl) und an der Handfläche (mehr Fingerfertigkeit)
  • Bietet eine ausgewogene Balance aus robuster Abriebleistung, erhöhtem Komfort und hoher Fingerfertigkeit
  • Ideale Lösung für Mitarbeiter, die zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln
  • Das silikonfreie Material bedeutet, dass vor dem Lackieren keine Silikonkontaminationen auf Metallteile übertragen werden
Anwendungen:
  • Montage von kleinen und mittelgroßen Teilen
  • Zuführung der Leitungen
  • Allgemeine Handhabung
  • Rohmaterialaufnahme
  • Schrauben und Lösen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:1999
Beschreibung Bauweise: Gestrickt
Anwendungen Industrial
Farbe Schwarz, Grau
Hand Specific
Material Nitrilschaum
Produkttyp Mehrzweck-Handschuhe für leichte Beanspruchung
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Spandex Nylon
Serie 11-840
Länge (metrisch) 200 bis 270 mm