Learn More
Ansell HYFLEX™ 11-755 Schnittfeste Handschuhe
Artikelnummer. 18824417 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
18824417 10 -
30259530 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18824417 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11755100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.10 CHF
    203.22 CHF / 12 Paare
    Sparen 109.88 CHF
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HYFLEX™ 11-755 Ultraleicht ANSI A5/EN ISO Schnittfeste Handschuhe der Schutzklasse E mit Touchscreen-Kompatibilität.
  • ANSI A5/EN ISO E cut protection: 4x greater cut resistance
  • Ultralight formulation: All-day comfort and dexterity ensured
  • Touchscreen-compatible design: Improved productivity and safety
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI ABR 4, ANSI Cut A5, Dermatologically Tested, Ecovadis label, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020
Beschichteter Bereich Palm
Bauweise Knit
Stulpenmaterial HPPE, Tungsten, Spandex, Polyester
Beschreibung Heightened defenses: Designed with INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, and achieving ANSI A5/EN ISO E standards for cut resistance, HyFlex™ 11-755 industrial gloves guard against lacerations and prevent common workplace injuries.
Coating Material Polyurethane
Farbe Gray
Cut Resistance Rating ANSI A5
Hand Specific
Latex Free Yes
Material HPPE
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 10
Norm EN 388 EN388:3X41E
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assembly and inspection of components, Picking, fastening components, Final assembly, Applying finish to materials, products
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Gray
Art der Handschuhstulpe Knit
Auskleidungsmaterial HPPE, Tungsten, Spandex, Polyester
Auskleidung Knit Lining
Modell 11-755
Verpackungsart 12 Pairs/Bag, 12 Bags/Carton
Yarn Gauge 18
Länge (angloamerikanisch) 88.5 to 112.2 in.
Länge (metrisch) 225 to 285 cm