Learn More
Ansell HyFlex™ 11-754 – Ultraleichte, schnittfeste Handschuhe
Artikelnummer. 18050040
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
12 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
18050040 9 12 Paare
18030040 6 12 Paare
18060040 7 12 Paare
18040040 8 12 Paare
18000040 10 12 Paare
18020040 11 12 Paare
18070040 12 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 18050040 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11754090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.30 CHF
    195.34 CHF / 12 Paare
    Sparen 101.96 CHF
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ultraleicht ANSI A4/EN ISO Schnittfeste Handschuhe der Schutzklasse D mit Touchscreen-Kompatibilität.
  • Verstärkte Verteidigung: Entwickelt mit INTERCEPT™ Schnittfestigkeitstechnologie und zufriedenstellend ANSI A4 und EN ISO D-Schnittfestigkeitsnormen HyFlex™ Die Industriehandschuhe 11-754 schützen vor Schnittverletzungen und beugen häufigen Arbeitsunfällen vor.
  • Verbesserte taktile Empfindlichkeit: Diese PU-beschichteten Handschuhe mit Nylonfutter und handflächenseitiger Beschichtung bieten eine hohe Tastsensibilität und sind mit Touchscreens kompatibel.
  • Erhöhter Komfort: Ultraleicht und den natürlichen Konturen der Hand angepasst, HyFlex™ 11-754 PSA-Handschuhe verursachen minimale Handermüdung.
  • Verbesserte Geschicklichkeit: Das ultraleichte Design dieser Polyurethanhandschuhe erhöht zudem die Flexibilität und den Tragekomfort im Alltag.
  • Zertifizierte Hautverträglichkeit: HyFlex™11-754 Industriearbeitshandschuhe sind Dermatest™ -auf Hautverträglichkeit geprüft und für gut befunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Dermatologisch getestet|EcoVadis Label EN 388:2016 +A1:2018 EN ISO 21420:2020
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Nein
Material Nylon, Spandex, Polyurethan
Produkttyp Schnitt- und abriebfester Handschuh
Größe 9
Norm EN 388 3X41D
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Nylon, Spandex, Edelstahl
Auskleidung Gefüttert
Daumenform Flügel
Yarn Gauge 18
Länge (metrisch) 225 bis 285 cm