Learn More
Ansell HyFlex™ 11-751 Schnittschutzhandschuh Stufe C
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Description
- Intercept™ Technologie für hohen Schnittschutz
- Hochfeste PU-Beschichtung, erhöhte Abriebfestigkeit
- Die schmutzabweisende Konstruktion ermöglicht eine längere Verwendung des Produkts
- In Übereinstimmung mit den Normen EN420 (Allgemeine Anforderungen) und EN388 (Mechanische Gefährdungen)
- Auch in Verkaufsverpackungen erhältlich
Specifications
Specifications
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 6 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Bauweise | Gestrickt |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Schwarz |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Show More |