Learn More
Ansell HyFlex™ 11-751 Abriebfeste Handschuhe für mittlere Beanspruchung, INTERCEPT™ Technologie
Artikelnummer. 16069661 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16069661 7 12 Paare
16059661 6 12 Paare
16079661 8 12 Paare
16089661 9 12 Paare
16099661 10 12 Paare
16009671 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16069661 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11751070
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnittschutzhandschuhe der Stufe C bieten eine verbesserte Abriebfestigkeit für längere Tragbarkeit.
  • Intercept™ Technologie für hohen Schnittschutz
  • Hochfeste PU-Beschichtung, erhöhte Abriebfestigkeit
  • Die schmutzabweisende Konstruktion ermöglicht eine längere Verwendung des Produkts
  • In Übereinstimmung mit den Normen EN420 (Allgemeine Anforderungen) und EN388 (Mechanische Gefährdungen)
  • Auch in Verkaufsverpackungen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material HPPE, Glasfaser, Nylon, Spandex, Polyurethan
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 EN 388:4X43C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Wartung, Hardware-Montage, Bearbeitung, Stanzen, Schneiden, Umgang mit Rohstoffen
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial HPPE, Glasfaser, Nylon, Spandex
Modell 11751070
Menge 12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton
Serie HyFlex™ 11-751
Länge (angloamerikanisch) 8,8 in.
Länge (metrisch) 22,4 cm