Learn More
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Cut-Resistant Gloves with Targeted Reinforcement
Robuster Schutz, natürlicher Komfort
270.00 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16099651
![]() |
Ansell
11738060 |
6 |
270.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16009661
![]() |
Ansell
11738070 |
7 |
270.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16019661
![]() |
Ansell
11738080 |
8 |
270.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16029661
![]() |
Ansell
11738090 |
9 |
270.00 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16039661
![]() |
Ansell
11738100 |
10 |
270.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16049661
![]() |
Ansell
11738110 |
11 |
270.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einzigartige Kombination aus INTERCEPT Technology -Garn und Nylon-, Lycra - und Glasfasern
- Extrem hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit durch besonders starke Fasern
- Verstärkte Daumenbeuge für erhöhten Schutz und ein längeres Handschuhleben
- Zertifiziert gemäß Oeko-Tex™- Standard 100
- Silikonfrei
Spezifikation
ANSI 5 | |
Polyurethan | |
ANSI A4 | |
Yes | |
Cut-resistant Gloves | |
Fahrzeugmontage, Maschinen, Gerätebetrieb und Metallherstellung | |
11-738 |
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform | |
Grau | |
Spezifisch | |
Ansell Intercept Technology™ Garn | |
4X42C | |
Strick | |
13 |