Learn More
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Cut-Resistant Gloves with Targeted Reinforcement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16049661 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16049661
Marke: Ansell 11738110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuster Schutz, natürlicher Komfort
  • Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
  • Die Fortix™ Technologie verlängert die Haltbarkeit der Handschuhe
  • Erhöhter Schutz im Bereich der Daumenbeuge
  • Polyurethan auf Wasserbasis für mehr Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
  • Gemäß Oeko-Tex™ 100 zertifiziert
  • Lösungsmittelfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spezifisch
Latex Free Yes
Material Ansell Intercept Technology™ Garn
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe 11
Norm EN 388 4X42C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Maschinen, Gerätebetrieb und Metallherstellung
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 11-738
Yarn Gauge 13